Learn More
Epmedin C, MedChemExpress
Descripción
Epmedin C, a natural product, has estrogen-like effects for ovariectomized mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epmedin C |
| CAS | 110642-44-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C39H50O19 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Epimedin-C Baohuoside-VI |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (303.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@H]3[C@H](O[C@]4([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 822.8 |
| Mostrar más |