Learn More
Eplerenona, TRC
Código de producto. 30384542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384542 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30384542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58877510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone
CAS 107724-20-9
Fórmula molecular C24 H30 O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, 7-methyl ester, (7α,11α,17α), Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, methyl ester, (7α,11α,17α)- (9CI), Spiro[9,11-epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene-17(2H),2'(3'H)-furan], pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid deriv., (+)-Eplerenone, CGP 30083, Eplerenone, Epoxymexrenone, Inspra, SC 6110, SC 66110, Selara, (7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid γ-Lactone 7-Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]34O[C@@H]3C[C@@]5(C)[C@@H](CC[C@@]56CCC(=O)O6)[C@H]14
Nombre IUPAC metilo (4aS,4bR,5aR,6aS,7R,9aS,9bR,10R)-4a,6a-dimetil-2,5'-dioxo-2,4,4',4a,5',5a,6,6a,8,9,9a,9b,10,11 -tetradecahidro-3H,3'H-espiro[ciclopenta[7,8]fenantro[4b,5-b]oxireno-7,2'-furan]-10-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 414.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2042