Learn More
Eplerenona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16574364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16574364 250 mg 250 miligramos
16564364 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462972500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107724-20-9
Fórmula molecular C24H30O6
Peso molecular (g/mol) 414.50
Clave InChI JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
Nombre IUPAC metil (1'R,2R,2'S,9'R,10'R,11'S,15'S,17'R)-2',15'-dimetil-5,5'-dioxo-18'-oxaspiro[oxolano-2,14'-pentaciclo[8.8.0.0¹,¹⁷.0²,⁷.0¹¹,¹⁵]octadecan]-6'-eno-9'-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@@]23O[C@@H]2C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@]22CCC(=O)O2)[C@H]13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone
Punto de fusión 242.0°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.49