Learn More
Ácido 7-carboxílico de Eplerenona, TRC
Código de producto. 17932195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932195 100 mg 100 miligramos
17970625 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17932195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588785100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209253-82-7
Fórmula molecular C23H28O6
Peso molecular (g/mol) 400.46
Sinónimo Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7α,11α,17α)-, (7α,11α,17α)-9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid γ-lactone, 9,11α-Epoxy-7α-carboxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, 7α-Carboxy-9,11α-epoxy-3-oxo-17α-pregn-4-ene-21,17-carbolactone, (2'R)-9,11α-Epoxy-3,5'-dioxo-4',5'-dihydro-3'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-7α-carboxylic acid, O-Demethyleplerenone, 9,11-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic Acid gamma-Lactone, Eplerenone EP Impurity D
Nombre IUPAC (1R,2S,9R,10R,11S,14R,15S,17R)-2,15-dimetil-5,5'-dixospiro[18-oxopentaciclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-ene-14,2'-oxolane]-9-ácido carboxílico
SMILES C[C@]12C[C@H]3O[C@@]34[C@@H]([C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@]45C)C(=O)O)[C@@H]1CC[C@@]26CCC(=O)O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone 7-Carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O6/c1-20-6-3-13(24)9-12(20)10-14(19(26)27)18-15-4-7-22(8-5-17(25)29-22)21(15,2)11-16-23(18,20)28-16/h9,14-16,18H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)/t14-,15+,16-,18+,20+,21+,22-,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1886