Learn More
R&D Systems™ Eplerenone
Código de producto. 18054612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18054612 10 mg 10 miligramos
18014302 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18054612 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2397/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective mineralocorticoid receptor antagonist
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107724-20-9
Fórmula molecular C24H30O6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Eplerenone
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.5
Pureza >99%
Peso molecular 417.516