Learn More
Epitizide, TRC
Código de producto. 30137201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137201 50 mg 50 miligramos
17934885 10 mg 10 miligramos
17992085 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58882550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1764-85-8
Fórmula molecular C10 H11 Cl F3 N3 O4 S3
Peso molecular (g/mol) 425.86
Sinónimo 6-Chloro-3,4-dihydro-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-3-
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroetilsulfanilmetil)-3,4-dihidro-2H-1λ^{6},2,4-benzotiazina-7-sulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC(F)(F)F)NS2(=O)=O)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epitizide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClF3N3O4S3/c11-5-1-6-8(2-7(5)23(15,18)19)24(20,21)17-9(16-6)3-22-4-10(12,13)14/h1-2,9,16-17H,3-4H2,(H2,15,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.9552