Learn More
Epitestosterona, LoGiCal
Código de producto. 30463474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463474 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463474 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0323.03
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epitestosterone
CAS 481-30-1
Nombres de analitos o componentes Epitestosterone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H28 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Testosterone Imp. C (EP), Testosterone USP Related Compound C, Testosterone USP RC C, 17alpha-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Androst-4-en-3-one, 17-hydroxy-, (17alpha)-, Androst-4-en-3-one, 17alpha-hydroxy- (8CI), (17alpha)-17-Hydroxyandrost-4-en-3-one, 17-Epitestosterone, 17alpha-Hydroxyandrost-4-ene-3-one, 17alpha-Testosterone, 17alpha-cis-Testosterone, 4-Androstene-17alpha-ol-3-one, Androst-4-en-17alpha-ol-3-one, Epitestosterone, Isotestosterone, NSC 26499, Testosterone, cis-, cis-Testosterone, epi-Testosterone, Testosterone Related Compound C, Testosterone Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@H]2O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 288.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.2089 g/mol