Learn More
Episterol, TRC
Código de producto. 30005056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 miligramo
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005056 1 mg 1 miligramo
30011365 10 mg 10 miligramos
30012678 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5887101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 474-68-0
Fórmula molecular C28H46O
Peso molecular (g/mol) 398.66
Sinónimo 24-Methyl-5α-cholesta-7,24(28)-dien-3β-ol, 24-Methylene-5α-cholest-7-en-3β-ol, 24-Methylenecholesta-7,24(28)-dien-3β-ol, Episterin, Episterol, δ7,24(28)-Ergostadienol
SMILES C=C(C(C)C)CC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Episterol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h10,18,20-22,24-26,29H,3,7-9,11-17H2,1-2,4-6H3/t20-,21+,22+,24-,25+,26+,27+,28-/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%