Learn More
Invitrogen™ Episomal iPSC Reprogramming Vectors
Descripción
Los vectores de reprogramación de células madre pluripotentes inducidas (iPSC) episomales son una mezcla rentable de tres vectores diseñada para proporcionar el sistema óptimo que permite generar IPSC sin transgenes ni virus en un entorno sin alimentadoras. Desarrollados originalmente por Junying Yu y James Thomson (1) y optimizados por Cellular Dynamics International, estos vectores de reprogramación de iPSC episomales han demostrado tener éxito en la reprogramación de varios tipos diferentes de células somáticas.
Es seguro para todas las etapas de la investigación de iPSC: la reprogramación sin transgenes ni virus le permite su uso desde para la investigación básica hasta para la preclínica
Reprogramación de una variedad de tipos de células somáticas: proporciona flexibilidad en la selección de células somáticas
Optimizado para reprogramación: permite la reprogramación definida y sin alimentadoras al usarse con el medio Essential 8™
Creación de iPSC sin transgenes ni virus
Los vectores de reprogramación de iPSC episomales son un sistema bien descrito para producir iPSC sin transgenes ni virus, lo que proporciona una fuente de iPSC para todas las etapas de investigación de células madre pluripotentes. Otros métodos de reprogramación, como el lentivirus, contienen transgenes que se pueden integrar en el genoma huésped, lo que puede perturbar el genoma o producir resultados impredecibles. Estos vectores episomales se introducen en la célula mediante electroporación. Como los vectores oriP/EBNA1, contienen todos los 6 factores de reprogramación (Oct4, Sox2, Nanog, Lin28, Klf4 e lMyc) y se replican de forma extracromosómica solo una vez por ciclo celular. Con esta tasa de replicación, se pierden episomas a un ritmo de aproximadamente un 5 % por generación celular.
Generación de iPSC a partir de una amplia variedad de tipos de células somáticas
Las iPSC se han generado con vectores episomales de una gama de células somáticas, entre las que se incluyen fibroblastos, células mononucleares de médula ósea, células mononucleares de sangre periférica (PBMC), células B de linfoblastos y varios fibroblastos y PBMC de tipo de enfermedad. Cada kit proporciona suficiente material para 6 experimentos de reprogramación.
Optimizado para la reprogramación sin alimentadoras con el medio Essential 8™
Los vectores de reprogramación de iPSC episomales se diseñaron en los laboratorios de James Thomson y Cellular Dynamics International para su uso con el medio Essential 8™, que proporciona un entorno óptimo para la reprogramación definida y sin alimentadoras.
Comercializada en colaboración con Cellular Dynamics International.
Para uso exclusivo en investigación. No está diseñado para un uso terapéutico ni de diagnóstico en animales o humanos.
Referencia:
1. Human Induced Pluripotent Stem Cells Free of Vector and Transgene Sequences; Yu, J.; Hu, K.; Smuga-Otto, K; Tian, S.; Stewart, R; Slukvin, I. I.; Thomson, J. Science. 2009; 324:797-801.
Creación de iPSC sin transgenes ni virus
Los vectores de reprogramación de iPSC episomales son un sistema bien descrito para producir iPSC sin transgenes ni virus, lo que proporciona una fuente de iPSC para todas las etapas de investigación de células madre pluripotentes. Otros métodos de reprogramación, como el lentivirus, contienen transgenes que se pueden integrar en el genoma huésped, lo que puede perturbar el genoma o producir resultados impredecibles. Estos vectores episomales se introducen en la célula mediante electroporación. Como los vectores oriP/EBNA1, contienen todos los 6 factores de reprogramación (Oct4, Sox2, Nanog, Lin28, Klf4 e lMyc) y se replican de forma extracromosómica solo una vez por ciclo celular. Con esta tasa de replicación, se pierden episomas a un ritmo de aproximadamente un 5 % por generación celular.
Generación de iPSC a partir de una amplia variedad de tipos de células somáticas
Las iPSC se han generado con vectores episomales de una gama de células somáticas, entre las que se incluyen fibroblastos, células mononucleares de médula ósea, células mononucleares de sangre periférica (PBMC), células B de linfoblastos y varios fibroblastos y PBMC de tipo de enfermedad. Cada kit proporciona suficiente material para 6 experimentos de reprogramación.
Optimizado para la reprogramación sin alimentadoras con el medio Essential 8™
Los vectores de reprogramación de iPSC episomales se diseñaron en los laboratorios de James Thomson y Cellular Dynamics International para su uso con el medio Essential 8™, que proporciona un entorno óptimo para la reprogramación definida y sin alimentadoras.
Comercializada en colaboración con Cellular Dynamics International.
Para uso exclusivo en investigación. No está diseñado para un uso terapéutico ni de diagnóstico en animales o humanos.
Referencia:
1. Human Induced Pluripotent Stem Cells Free of Vector and Transgene Sequences; Yu, J.; Hu, K.; Smuga-Otto, K; Tian, S.; Stewart, R; Slukvin, I. I.; Thomson, J. Science. 2009; 324:797-801.
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Para utilizar con (equipo) | Electroporador, sistema de transfección Neon™ |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vectores episomales de reprogramación de iPSC |
| Agente de selección (eucariótico) | Higromicina |
| Contenido y almacenamiento | 3 vectores de ADN mezclados en 1 tubo, 1 μg/μl en tampón de TE |
| Origen de replicación | oriP |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Cantidad | 1 tubo |
| Mostrar más |