Learn More
Episilvestrol, MedChemExpress
Descripción
Episilvestrol is a derivative of silvestrol, isolated from the fruits and twigs of Aglaia silvestris, and is a specific eIF4A-targeting translation inhibitor, with antitumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Episilvestrol |
| CAS | 697235-39-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H38O13 |
| Cantidad | 1 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (38.19 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C([C@H]([C@H]1C2=CC=CC=C2)[C@@H](O)[C@]3(O)[C@@]1(C4=CC=C(OC)C=C4)OC5=CC(O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)CO)CO[C@H]6OC)=CC(OC)=C35)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 654.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 654.66 |
| Mostrar más |