Learn More
Epirubicinol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30136750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136750 10 mg 10 miligramos
30004498 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58865510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76155-56-1
Fórmula molecular C27 H31 N O11
Peso molecular (g/mol) 545.54
Sinónimo 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-8-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, (8S,10S)-, 5,12-Naphthacenedione, 10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-8-(1,2-dihydroxyethyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-, [8S-[8α,8(R*),10α]]-, (8S,10S)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-8-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 4'-Epiadriamycinol, Epidoxorubicinol, Epirubicinol
Nombre IUPAC (7S,9S)-7-[(2R,4S,5R,6S)-4-amino-5-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-9-[(1S)-1,2-dihidroxietilo]-6,9,11-trihidroxi-4-metaxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-dión
SMILES COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epirubicinol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H31NO11/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34/h3-5,10,13,15-17,22,29-31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3/t10-,13-,15-,16-,17-,22-,27-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.1897