Learn More
Epirubicin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16498447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498447 5 mg 5 miligramos
16455778 10 mg 10 miligramos
16431937 50 mg 50 miligramos
16406256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13624A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Epirubicin hydrochloride (4'-Epidoxorubicin hydrochloride), a semisynthetic L-arabino derivative of doxorubicin, has an antineoplastic agent by inhibiting Topoisomerase. Epirubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Epirubicin hydrochloride is a Forkhead box protein p3 (Foxp3) inhibitor and inhibits regulatory T cell activity.
Epirubicin hydrochloride (4'-Epidoxorubicin hydrochloride), a semisynthetic L-arabino derivative of doxorubicin, has an antineoplastic agent by inhibiting Topoisomerase. Epirubicin hydrochloride inhibits DNA and RNA synthesis. Epirubicin hydrochloride is a Forkhead box protein p3 (Foxp3) inhibitor and inhibits regulatory T cell activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epirubicin hydrochloride
CAS 56390-09-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30ClNO11
Cantidad 5 mg
Sinónimo 4'-Epidoxorubicin hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (86.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (43.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C(O)=C3[C@@H](O[C@@]4([H])C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O4)C[C@@](C(CO)=O)(O)CC3=C1O)C5=CC=CC(OC)=C5C2=O.Cl
Peso molecular (g/mol) 579.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.98
Porcentaje de pureza 95.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death