Learn More
Epipregnanolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epipregnanolone |
| CAS | 128-21-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H34 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregnan-20-one, 3-hydroxy-, (3β,5β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3β-hydroxy- (6CI,8CI), (3β,5β)-3-Hydroxypregnan-20-one, 3-Deoxo-3β-hydroxy-5β-dihydroprogesterone, 3β,5β-Pregnanolone, 3β-Hydroxy-5β-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5β-pregnane-20-one, 3β-Hydroxy-5β-tetrahydroprogesterone, 5β-Pregnan-3β-ol-20-one, 5β-Pregnane-3β-hydroxy-20-one, 5β-Pregnane-3β-ol-20-one, Epipregnanolone, NSC 21450, Pregnanolone I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.49 |
| Mostrar más |