Learn More
Epinina HCl, MP Biomedicals
Código de producto. 11409414 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
11409414 100 mg
1 options
Código de producto. 11409414 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522265380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-05-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epinine HCL
CAS 62-32-8
Fórmula molecular C9H14ClNO2
Número MDL MFCD00035074
Cantidad 100 mg
Sinónimo n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
Clave InChI JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 4-[2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 203.67
PubChem CID 86470
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.67