Learn More
Ácido sulfónico de epinefrina, TRC
Código de producto. 17971235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971235 25 mg 25 miligramos
17982085 100 mg 100 miligramos
17900835 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17971235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58860525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26405-77-6
Fórmula molecular C9 H13 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 247.27
Sinónimo Benzenemethanesulfonic acid, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, α-Toluenesulfonic acid, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]- (6CI,8CI), 3,4-Dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanesulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxy-phenyl)-2-methylamino-ethanesulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethane-1-sulfonic acid, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanesulfonic acid, Epinephrine sulfonic acid, Adrenaline sulfonic acid
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)-2-(metilamino)ácido etanosulfónico
SMILES CNCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epinephrine Sulfonic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0514
Porcentaje de pureza >95%