Learn More
Ácido sulfónico de epinefrina-d3, TRC
Código de producto. 30240870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240870 10 mg 10 miligramos
30240632 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58860710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346604-55-4
Fórmula molecular C9H10D3NO5S
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo 3,4-Dihydroxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]benzenemethanesulfonic Acid, 3,4-Dihydroxy-alpha-[(methyl-d3-amino)methyl]-alpha-toluenesulfonic Acid;
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCC(c1ccc(O)c(O)c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epinephrine Sulfonic Acid-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO5S/c1-10-5-9(16(13,14)15)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-12H,5H2,1H3,(H,13,14,15)/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0703