Learn More
(+/-)-Cloruro de Epinefrina, TRC
Código de producto. 30132501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132501 25 g 25 g
30134822 10 g 10 g
18051340 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58869825G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-63-5
Fórmula molecular C9 H13 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 219.67
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline hydrochloride, (±)-Epinephrine hydrochloride, Asthmanefrin, Vaponefrin, dl-Adrenaline hydrochloride, dl-Epinephrine hydrochloride, DL-Adrenaline hydrochloride, Racepinephrine hydrochloride, (RS)-4-(1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl)benzene-1,2-diol hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Adrenaline Hydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0662