Learn More
Clorhidrato de Epinastina, TRC
Código de producto. 30138113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138113 100 mg 100 miligramos
30135454 5 mg 5 miligramos
30004278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE588560100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108929-04-0
Fórmula molecular C16 H15 N3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 285.77
Sinónimo (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
Nombre IUPAC (13bRS)-9,13b-Dihidro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepina-3-cloruro de amina
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epinastine hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1033