Learn More
Clorhidrato de epinastina, LoGiCal
Código de producto. 30462129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462129 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462129 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3383.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epinastine hydrochloride
CAS 108929-04-0
Nombres de analitos o componentes Epinastine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 N3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Nombre IUPAC Clorhidrato de (13bRS)-9,13b-dihidro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 285.77
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1033 g/mol