Learn More
Epimedin B, MedChemExpress
Descripción
Epimedin B, a component extracted from Epimedii Folium, is reported to have antiosteoporotic activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epimedin B |
| CAS | 110623-73-9 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C38H48O19 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (123.64 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO4)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 808.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808.78 |
| Mostrar más |