Learn More
Epimedin A, MedChemExpress
Código de producto. 16491358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16491358 5 mg 5 miligramos
16478918 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16491358
Marca: Medchem Express HYN0257
MedChemExpress Epimedin A is a natural compound extracted from Herba Epimedii.
Epimedin A is a natural compound extracted from Herba Epimedii.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epimedin A
CAS 110623-72-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H50O20
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (298.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](OC2=CC(O)=C(C(C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(C5=CC=C(OC)C=C5)O6)=O)C6=C2C/C=C(C)/C)[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 838.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 838.8
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid