Learn More
Gibco™ Medio EpiLife™, con 60 μM de calcio
Código de producto. 11684842 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11684842 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11684842 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor MEPI500CA
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio EpiLife™, con 60 μM de calcio
EpiLife is a sterile, liquid medium prepared with 60 μM calcium chloride for the long-term, serum-free culture of human epidermal keratinocytes and human corneal epithelial cells. This basal medium requires the addition of an appropriate growth supplement prior to use. EpiLife Medium greatly extends the in vitro lifespan of human epidermal keratinocytes compared to other serum-free media systems. This basal media is animal origin-free and contains essential and non-essential amino acids, vitamins, other organic compounds, trace minerals, and inorganic salts. It does not contain antibiotics, antimycotics, hormones, growth factors, or proteins. EpiLife Medium is HEPES and bicarbonate buffered and designed for use in an incubator with an atmosphere of 5% CO2 and 95% air.
Un medio líquido estéril, preparado con 60 μM de cloruro de calcio para el cultivo a largo plazo sin suero de queratinocitos epidérmicos humanos y células epiteliales de córnea humana. Este medio basal requiere la adición de un suplemento de crecimiento adecuado antes de su uso. EpiLife™ amplía considerablemente la vida in vitro de queratinocitos epidérmicos humanos frente a otros sistemas de medios sin suero. Este medio basal es de origen no animal y contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, oligoelementos y sales inorgánicas. No contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. El medio EpiLife™ es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero, cGMP
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio EpiLife
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos No Antibiotics
Línea de productos Cascade Biologics, EpiLife
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sales inorgánicas Calcio
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos