Learn More
Gibco™ EpiLife™ Defined Growth Supplement (EDGS)
Código de producto. 11667094 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11667094 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11667094 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor S0125
 Artículo restringido
En stock
Suplemento de crecimiento definido EpiLife™ (EDGS)
Una solución definida, estéril y concentrada (100X) diseñada para usar con el medio EpiLife™ para cultivar queratinocitos epidérmicos humanos. El EDGS no está diseñado para usarse con el medio 154. El EDGS contiene todos los factores de crecimiento y las hormonas necesarias para el crecimiento de queratinocitos epidérmicos humanos. Cada frasco contiene la cantidad correcta de suplemento para un frasco de 500 ml del medio EpiLife™. El EDGS contiene:
  • albúmina sérica bovina purificada
  • transferrina bovina purificada
  • hidrocortisona
  • factor de crecimiento I humano recombinante semejante a la insulina (rhIGF-1)
  • prostaglandina E2 (PGE2)
  • factor de crecimiento epidérmico humano recombinante (rhEGF) Los productos bovinos del EDGS se han aislado de animales de origen estadounidense. El proceso de aislamiento de estos componentes incluye pasos que desactivan los virus. La pureza de todos los componentes del EDGS es superior al 95 %.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento menos 20 grados C
    Tipo de célula Células de queratinocitos
    Concentración 100 X
    Tipo de producto Suplemento de crecimiento definido EpiLife (EDGS)
    Esterilidad Estéril
    Línea de productos Cascade Biologics, EpiLife
    Cantidad 5 mL
    Condiciones de envío Hielo seco
    Especie Humano