Learn More
Gibco™ EpiLife™ CF/PRF Kit
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10155734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10155734 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10155734 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor MEPICFPRF500
Kit CF/PRF EpiLife™
Un medio líquido estéril para el cultivo a largo plazo sin suero de queratinocitos epidérmicos humanos y células epiteliales de córnea humana. EpiLife™ CF⁄PRF se prepara sin cloruro de calcio y rojo de fenol. Debido a que este producto no tiene rojo de fenol, es ideal para estudios oncológicos y cuando se utiliza microscopía fluorescente. EpiLife™ amplía considerablemente la vida in vitro de queratinocitos epidérmicos humanos frente a otros sistemas de medios sin suero. Cuando se utiliza para la diferenciación celular, el medio basal requiere la adición de calcio más un suplemento de crecimiento adecuado antes de su uso. Este medio basal es de origen no animal y contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, oligoelementos y sales inorgánicas. No contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. El medio EpiLife™ es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Kit CF/PRF
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin cloruro de calcio
Línea de productos Cascade Biologics, EpiLife
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamífero