Learn More
Gibco™ EpiLife™ CF Kit
Código de producto. 11657124 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11657124 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11657124 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor MEPICF500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Kit CF EpiLife™
Un medio líquido estéril, preparado sin cloruro de calcio para el cultivo a largo plazo sin suero de queratinocitos epidérmicos humanos y células epiteliales de córnea humana. Este medio basal requiere la adición de calcio además de un suplemento de crecimiento adecuado antes de su uso. El cloruro de calcio se proporciona como un componente separado con cada frasco de medio. EpiLife amplía de manera considerable la vida in vitro de queratinocitos epidérmicos humanos frente a otros sistemas de medios sin suero. Este medio basal es de origen no animal y contiene aminoácidos esenciales y no esenciales, vitaminas, otros compuestos orgánicos, oligoelementos y sales inorgánicas. No contiene antibióticos, antimicóticos, hormonas, factores de crecimiento ni proteínas. El medio EpiLife™ es un medio tamponado con bicarbonato y HEPES, y está diseñado para su uso en una incubadora con una atmósfera de 5 % de CO2 y 95 % de aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Kit CF
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin cloruro de calcio
Línea de productos Cascade Biologics, EpiLife
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamífero