Learn More
(-)-Epigallocatequina, TRC
Código de producto. 17948024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948024 5 mg 5 miligramos
17947454 1 mg 1 miligramo
17910005 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5884905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 970-74-1
Fórmula molecular C15 H14 O7
Peso molecular (g/mol) 306.27
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 3,4-dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-, (2R-cis)-, Epigallocatechol (8CI), Gallocatechol, l- (6CI), (2R,3R)-3,4-Dihydro-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-3,3',4',5,5',7-Flavanhexol, (-)-Epigallocatechin, (-)-Epigallocatechol, (-)-epi-Gallocatechin, (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychroman, 1-epi-3',4',5',5,7-Pentahydroxy-3-flavanol, 3,3',4',5,5',7-Flavanhexol, Antiscurvy factor C2, EGC, Epigallocatechin, Factor C2 (antiscurvy), Galloepicatechin, L-Epigallocatechin, NSC 674039, Sunphenon EGC, epi-Gallocatechin, l-Epigallocatechin, l-Epigallocatechol
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.074
Porcentaje de pureza >95%