Learn More
(-)-epigalocatequina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15414199 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15414199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61630.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Un producto natural del té verde que induce la apoptosis
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Color Rosa
Fórmula molecular C15H14O7
Número MDL MFCD00075939
Cantidad 10 mg
Sinónimo --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
Clave InChI XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
Peso molecular (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Forma física Polvo
Vis mere Vis mindre
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.