Learn More
(-)-Epigallocatechin, MedChemExpress
Código de producto. 16491338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
16491338 5 mg 5 miligramos
16488898 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 16491338
Marca: Medchem Express HYN0225
MedChemExpress (-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.
(-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O7
Cantidad 5 mg
Sinónimo Epigallocatechin L-Epigallocatechin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.76 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Peso molecular (g/mol) 306.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease