Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epigallocatequina, 95 %, del té verde
Código de producto. 15204764 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15204764 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15204764 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 448980100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Fórmula molecular C15H14O7
Cantidad 10 mg
Sinónimo --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
Clave InChI XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
Peso molecular (g/mol) 306.27
PubChem CID 72277
ChEBI CHEBI:42255
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.27
Porcentaje de pureza 95%