Learn More
Epigalocatequina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30318598 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318598 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13176400AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Nombres de analitos o componentes (-)-Epigallocatechin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 O7
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 306.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.074 g/mol