Learn More
Epifriedelanol, TRC
Código de producto. 30136284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136284 50 mg 50 miligramos
30005200 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58660050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16844-71-6
Fórmula molecular C30H52O
Peso molecular (g/mol) 428.73
Sinónimo (3β)-D:A-Friedooleanan-3-ol, D:A-Friedooleanan-3β-ol, 3-Epifriedelinol, 3-epi-Friedanol, 3β-Hydroxyfriedelane, Epifriedelanol, Epifriedelinol, Friedelan-3β-ol, Friedelin-3β-ol, Longan Triterpane A, epi-Friedelanol, β-Friedelinol
Nombre IUPAC (3S,4R,4aS,6bR,8aR,12aR,12bS,14aS,14bS)-4,4a,6b,8a,11,11,12b,14a-octametildocosahidropiceno-3-ol
SMILES [H][C@@]12[C@@](CCC(C)(C)C2)(C)CC[C@]3(C)C4CC[C@]5(C)[C@@H](C)[C@@H](O)CC[C@@]5([H])[C@]4(C)CC[C@]31C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epifriedelanol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H52O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20-24,31H,9-19H2,1-8H3/t20?,21-,22+,23?,24+,26?,27?,28?,29?,30?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.4