Learn More
Factor de crecimiento epidérmico de la glándula submaxilar de ratón, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11460202 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11460202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0216003501
Factor de crecimiento epidérmico a partir de glándula submaxilar de ratón, grado de cultivo tisular, ≥ 95 %, sólido blanco
  • El EGF estimula la proliferación y diferenciación de una amplia variedad de tipos celulares derivados tanto del ectodermo como del mesodermo.
  • En el cultivo tisular, el EGF puede actuar para reducir o eliminar el requisito de suero y a menudo se utiliza junto con otros aditivos de medios y hormonas, como la insulina, la transferrina y la prostaglandina E1. Los efectos metabólicos celulares del EGF incluyen la estimulación de los flujos iónicos, el transporte de glucosa, la glucólisis y la síntesis de ADN, ARN y proteínas. El EGF estimula la proliferación y diferenciación de una amplia variedad de tipos celulares derivados tanto del ectodermo como del mesodermo.
  • En el cultivo tisular, el EGF puede actuar para reducir o eliminar el requisito de suero y se utiliza a menudo junto con otros aditivos de medios y hormonas, como la insulina, la transferrina y la prostaglandina E1.
  • CLos efectos metabólicos celulares del EGF incluyen la estimulación de los flujos iónicos, el transporte de glucosa, la glucólisis y la síntesis de ADN, ARN y proteínas.
  • El factor de crecimiento epidérmico o EGF es un factor de crecimiento aislado de las glándulas submaxilares de ratón que estimula el crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación mediante la unión a su receptor EGFR. El EGF es mitogénico para una variedad de células epidérmicas y epiteliales, incluyendo fibroblastos, células gliales, células epiteliales mamarias, células endoteliales vasculares y corneales, granulosa bovina, condrocitos de conejo, células HeLa y SV40-3T.3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 62229-50-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza ≥95%
Fórmula molecular C257H381N73O83S7
Número MDL MFCD01634807
Cantidad 100 μg
Sinónimo EGF, Epidermal cellgrowth factor
Información de solubilidad EGF, Epidermal cellgrowth factor
Clave InChI VBEQCZHXXJYVRD-DGWNDDGFNA-N
Peso molecular (g/mol) 6045.72
PubChem CID 56841751
Grado Cultivo tisular
Forma física Sólido