Learn More
Epicolesterol-2,2,3,4,4,6-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epicholesterol-2,2,3,4,4,6-D6 |
| CAS | 92543-07-2 |
| Fórmula molecular | C27 D6 H40 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol, (3α)- (9 CI), (3α)-Cholest-5-en-2,2,3,4,4,6-d6-3-ol, (3α)-Cholest-5-en-3-ol-2,2,3,4,4,6-d6, [2,2,3,4,4,6-2H6]-Epicholesterol, Epicholesterol-2,2,3,4,4,6-D6, (3α)-Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6, (3α)-Cholesterol-d6, Epicholesterol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28 H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3 R,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-10,13-dimetil-17-[(2 R)-6-metilheptan-2-il]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 392.6905 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.3925 g/mol |
| Mostrar más |