Learn More
Epiclorhidrina, TRC
Código de producto. 30372808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372808 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30372808 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE582300500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H5 Cl O
Cantidad 500 g
Sinónimo Oxirane, (chloromethyl)- (9CI), Propane, 1-chloro-2,3-epoxy- (6CI,8CI), 2-(Chloromethyl)oxirane, (Chloromethyl)ethylene oxide, (Chloromethyl)oxirane, (RS)-Epichlorhydrin, (±)-Epichlorohydrin, 1,2-Epoxy-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, 10: PN: WO2017021334 SEQID: 16 claimed sequence, 2,3-Epoxypropyl chloride, 3-Chloro-1,2-epoxypropane, 3-Chloro-1,2-propylene oxide, 3-Chloropropene-1,2-oxide, 3-Chloropropylene oxide, Chloropropylene oxide, Epicerol, Epichlorohydrin, Epoxychloropropane, Glycerol epichlorohydrin, Glycidyl chloride, J 006, NSC 6747, dl-α-Epichlorohydrin, α-Epichlorohydrin, γ-Chloropropylene oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CO1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano
Peso molecular (g/mol) 92.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0029
Porcentaje de pureza >95