Learn More
Epiclorhidrina-d5, TRC
Código de producto. 30372990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30372990 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30372990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5823021G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epichlorhydrin-d5
CAS 69533-54-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 2H5 Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo Epichlorhydrin-D5
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-[cloro(dideuterio)metil]-2,3,3-trideuteriooxirano
Peso molecular (g/mol) 97.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.0343
Porcentaje de pureza >95