Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epichlorohydrin |
| Punto de fusión | -57.0°C |
| Densidad | 1.1800g/mL |
| Punto de ebullición | 115.0°C to 117.0°C |
| Temperatura de inflamación | 28°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4365 to 1.4385 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Epichlorohydrin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.