Learn More
(±)-Epichlorhidrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11432498
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11432498 2500 g 2500 g
11412498 100 g 100 g
11422498 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11432498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15823.0E
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Afficher toutes les promotions
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la epiclorhidrina se utiliza en la fabricación de poliaminas y sales de amonio policuaternario, como floculantes en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Se utiliza en la síntesis de agentes activos de superficie para productos de lavado y artículos de aseo. La resina de poliamina-epiclorhidrina se utiliza en la industria papelera para mejorar la resistencia a la humedad del papel. Actúa como producto químico intermedio y se utiliza ampliamente en la fabricación de resinas epoxídicas, elastómeros de epiclorhidrina y resinas de poliamida-epiclorhidrina.
Solubilidad
miscible con agua y disolventes polares orgánicos.
Notas
manténgase lejos de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-89-8
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.522
Número MDL MFCD00005132
Clave InChI BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano
SMILES C1C(O1)CCl
Spécification
Nombre del producto químico o material (+/-)-Epichlorohydrin
Punto de fusión -57°C
Densidad 1.182
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Like Chlorine
Índice de refracción 1.438
Cantidad 2500 g
Número UN UN2023
Beilstein 79785
Índice Merck 14,3611
Información de solubilidad Miscible with water and organic polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.