Learn More
(±)-Epichlorhidrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
la epiclorhidrina se utiliza en la fabricación de poliaminas y sales de amonio policuaternario, como floculantes en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Se utiliza en la síntesis de agentes activos de superficie para productos de lavado y artículos de aseo. La resina de poliamina-epiclorhidrina se utiliza en la industria papelera para mejorar la resistencia a la humedad del papel. Actúa como producto químico intermedio y se utiliza ampliamente en la fabricación de resinas epoxídicas, elastómeros de epiclorhidrina y resinas de poliamida-epiclorhidrina.
Solubilidad
miscible con agua y disolventes polares orgánicos.
Notas
manténgase lejos de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (±)-Epichlorohydrin |
| Punto de fusión | °C to 57°C |
| Densidad | 1.182 |
| Punto de ebullición | 115°C to 117°C |
| Temperatura de inflamación | 32°C (90°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Índice de refracción | 1.438 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2023 |
| Beilstein | 79785 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- (+/-)-Epichlorohydrin
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin