Learn More
(±)-Epichlorhidrina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412498 100 g 100 g
11422498 500 g 500 g
11432498 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11412498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15823.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la epiclorhidrina se utiliza en la fabricación de poliaminas y sales de amonio policuaternario, como floculantes en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Se utiliza en la síntesis de agentes activos de superficie para productos de lavado y artículos de aseo. La resina de poliamina-epiclorhidrina se utiliza en la industria papelera para mejorar la resistencia a la humedad del papel. Actúa como producto químico intermedio y se utiliza ampliamente en la fabricación de resinas epoxídicas, elastómeros de epiclorhidrina y resinas de poliamida-epiclorhidrina.
Solubilidad
miscible con agua y disolventes polares orgánicos.
Notas
manténgase lejos de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-89-8
Fórmula molecular C3H5ClO
Peso molecular (g/mol) 92.522
Número MDL MFCD00005132
Clave InChI BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
PubChem CID 7835
ChEBI CHEBI:37144
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano
SMILES C1C(O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Epichlorohydrin
Punto de fusión -57°C
Densidad 1.182
Punto de ebullición 115°C to 117°C
Temperatura de inflamación 32°C (90°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Like Chlorine
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 g
Número UN UN2023
Beilstein 79785
Índice Merck 14,3611
Información de solubilidad Miscible with water and organic polar solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.53
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-Epichlorohydrin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin