Learn More
(±)-epiclorhidrina-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Epichlorohydrin-2-D |
| CAS | 70735-27-2 |
| Fórmula molecular | C3 D H4 Cl O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Oxirane-2-d, 2-(chloromethyl)- (ACI), 2-(Chloromethyl)oxirane-2-d (ACI), Oxirane-d, 2-(chloromethyl)- (9 CI), [2-2 H]-Epichlorohydrin, (±)-Epichlorohydrin-2-d1, Epichlorohydrin-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D |
| SMILES | [2 H]C1(CCl)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-2-deuteriooxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 93.5304 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0092 g/mol |
| Mostrar más |