Learn More
Epiclorhidrina 1000 ug/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327624 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327624 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011097ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epichlorohydrin
CAS 106-89-8
Nombres de analitos o componentes Epichlorohydrin
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C3 H5 Cl O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Epichlorhydrin
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMILES ClCC1CO1
Nombre IUPAC 2-(clorometil)oxirano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 92.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92,0029 g/mol