Learn More
(-)-epicatequina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453839 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15453839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61218.F+
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un producto antioxidante y natural que proviene del té verde
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Punto de fusión 240°dec
Color Blanco a amarillo
Fórmula molecular C15H14O6
Número MDL MFCD00075648
Cantidad 20 mg
Beilstein 92760
Sinónimo --epicatechin, epicatechin, l-epicatechin, --epicatechol, l-acacatechin, epicatechol, l-epicatechol, 2r,3r-2-3,4-dihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, -epicatechin, 2r,3r---epicatechin
Información de solubilidad Soluble in water or alcohol
Clave InChI PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
Peso molecular (g/mol) 290.271
PubChem CID 72276
ChEBI CHEBI:90
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Forma física Polvo cristalino