Learn More
(-)-Epicatechin, MedChemExpress
Código de producto. 16488946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488946 100 mg 100 miligramos
16464717 50 mg 50 miligramos
16418818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress (-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.
(-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo (-)-Epicatechol Epicatechin epi-Catechin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (344.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Peso molecular (g/mol) 290.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.27
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death