Learn More
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Código de producto. 16474717
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474717 50 mg 50 miligramos
16473826 25 mg 25 miligramos
16428818 10 mg 10 miligramos
16411268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474717 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0002
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress (-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin gallate
CAS 1257-08-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O10
Cantidad 50 mg
Sinónimo Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Peso molecular (g/mol) 442.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.37
Porcentaje de pureza 97.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death