Learn More
(-)-Epicatequina-4'-O-glucurónido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (-)-Epicatechin-4'-O-glucuronide |
| CAS | 1146696-35-6 |
| Fórmula molecular | C21H22O12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O12/c22-8-4-10(23)9-6-12(25)18(31-14(9)5-8)7-1-2-13(11(24)3-7)32-21-17(28)15(26)16(27)19(33-21)20(29)30/h1-5,12,15-19,21-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,15+,16+,17-,18-,19+,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H](O)[C@@]1([H])OC[C@@H](O)[C@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 466.39 |