Learn More
(-)-epicatequina-3'-O-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Epicatechin-3'-O-glucuronide |
| CAS | 603133-91-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H22 O12 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (-)-Epicatechin-3'-O-glucuronide, 5-[(2R,3R)-3,4-dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyphenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, 5-[(2R,3R)-3,4-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2H-1-benzopyran-2-yl]-2-hydroxyphenyl β-D-glucopyranosiduronic acid, (-)-Epicatechin 3'-glucuronide, (-)-E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O12/c22-8-4-11(24)9-6-12(25)18(31-13(9)5-8)7-1-2-10(23)14(3-7)32-21-17(28)15(26)16(27)19(33-21)20(29)30/h1-5,12,15-19,21-28H,6H2,(H,29,30)/t12-,15+,16+,17-,18-,19+,21-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-hidroxi-5-[(2R,3R)-3,5,7-trihidroxi-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]fenoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 466.392 |
| Mostrar más |