Learn More
(-)-Epicatequina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315253 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315253 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13174690AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Nombres de analitos o componentes (-)-Epicatechin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H14 O6
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, 2H-1-Benzopyran-3,5,7-triol, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-, (2R-cis)-, Epicatechol, (-)- (8CI), (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-3,5,7-triol, (-)-(2R:3R)-5,7,3',4'-Tetrahydroxyflavan-3-ol, (-)-Epicatechin, (-)-Epicatechol, (2R,3R)-(-)-Epicatechin, Epicatechin, Epicatechol, L-Epicatechin, NSC 81161, epi-Catechin, epi-Catechol, l-Acacatechin, l-Epicatechin, l-Epicatechol
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O6/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7/h1-5,13,15-20H,6H2/t13-,15-/m1/s1
SMILES O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
Nombre IUPAC (2R,3R)-2-(3,4-dihidroxifenil)-3,4-dihidro-2H-cromeno-3,5,7-triol
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 290.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,079 g/mol