Learn More
Epicaptopril, TRC
Código de producto. 30006807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006807 25 mg 25 miligramos
30004792 10 mg 10 miligramos
30004419 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE58225525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63250-36-2
Fórmula molecular C9H15NO3S
Peso molecular (g/mol) 217.29
Sinónimo 1-[(2R)-3-Mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline, 2-D-Methyl-3-mercaptopropanoyl-L-proline, SQ 14534, Captopril Impurity F;
Nombre IUPAC ((R)-3-mercapto-2-metilpropanoil)-L-prolina
SMILES O=C(O)[C@@H]1CCCN1C([C@@H](C)CS)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epicaptopril
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6?,7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.08