Learn More
Epicanfor, TRC
Código de producto. 30380098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380098 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30380098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE88299025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epicamphor
CAS 10292-98-5
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C10 H16 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Epicamphor
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
Nombre IUPAC (1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 152.233
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.12
Porcentaje de pureza >95