Learn More
Cloruro de epiberberina, TRC
Código de producto. 17953535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953535 1 g 1 g
17943235 100 mg 100 miligramos
17933335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17953535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5783001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 889665-86-5
Fórmula molecular C20 H18 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 371.81
Sinónimo 7,8,13,13a-Tetradehydro-2,3-dimethoxy-9,10-(methylenedioxy)berbinium Chloride
SMILES [Cl-].COc1cc2CC[n+]3cc4c5OCOc5ccc4cc3c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epiberberine Chloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-18-8-13-5-6-21-10-15-12(3-4-17-20(15)25-11-24-17)7-16(21)14(13)9-19(18)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0924